Learn More
4'-Nitroacetanilide, 98%
Codice prodotto. 11420014
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11420014 25 g 25g
11410014 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11420014 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13539.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 104-04-1 | C8H8N2O3 | 180.163 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 104-04-1
Formula molecolare C8H8N2O3
Molecular Weight (g/mol) 180.163
Numero MDL MFCD00007303
InChI Key NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
PubChem CID 7691
IUPAC Name N-(4-nitrophenyl)acetamide
SMILES CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Nitroacetanilide
Punto di fusione 215°C to 217°C
Quantità 25 g
Beilstein 2211962
Indice di Merck 14,6581
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 98%