Learn More
4'-Nitroacetanilide, 99%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 415751000
Dettagli aggiuntivi : CAS : 104-04-1 Peso : 0.15000kg
Quantità 100g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10005670
  • 126.00€ / 100g
Spedizione stimata: 28-07-2021
Identificatori chimici
104-04-1
180.16
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
7691
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
C8H8N2O3
MFCD00007303
4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
N-(4-nitrophenyl)acetamide
Specifica
4′-Nitroacetanilide
Glass bottle
213°C to 216°C
104-04-1
100.0
C8H8N2O3
MFCD00007303
4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
N-(4-nitrophenyl)acetamide
7691
Solid
Authentic
Brown-Green or Green-Yellow to Yellow
100g
98.5
99%
CH3C(O)NHC6H4NO2
15, 6667
Solubility in water: 2.2g/L (25°C)
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
180.16
180.16
99%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • 4'-Nitroacetanilide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati