Learn More
4'-Nitroacetanilide, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3737065
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
104-04-1
C8H8N2O3
180.16
MFCD00007303
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
7691
N-(4-nitrophenyl)acetamide
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
104-04-1
C8H8N2O3
180.16
MFCD00007303
NQRLPDFELNCFHW-UHFFFAOYSA-N
4'-nitroacetanilide, n-4-nitrophenyl acetamide, 4-nitroacetanilide, p-nitroacetanilide, acetamide, n-4-nitrophenyl, n-acetyl-4-nitroaniline, p-acetamidonitrobenzene, acetanilide, p-nitro, p-nitrophenylacetanilide, n-acetyl-p-nitroaniline
7691
N-(4-nitrophenyl)acetamide
CC(=O)NC1=CC=C(C=C1)[N+](=O)[O-]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4′-Nitroacetanilide
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 213°C to 216°C
Colore Brown-Green or Green-Yellow to Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3C(O)NHC6H4NO2
Quantità 25 g
Indice di Merck 15, 6667
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2.2g/L (25°C)
Peso formulazione 180.16
Percent Purity 99%
Forma fisica Solid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Nitroacetanilide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.