Learn More
4'-Nitroacetophenone, 98%
Codice prodotto. 11421568
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11421568 50 g 50g
11431568 250 g 250g
11411568 1000 g 1000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11421568 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A13877.18
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-19-6 | C8H7NO3 | 165.15 g/mol
4'-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4′-Nitroacetophenone is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals.
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Store in a cool, dry, well-ventilated area. Store away from oxidizing agent, strong alkalis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-19-6
Formula molecolare C8H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 165.15
Numero MDL MFCD00007355
InChI Key YQYGPGKTNQNXMH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitroacetophenone, 4'-nitroacetophenone, 4-nitroacetophenone, 1-4-nitrophenyl ethanone, p-acetylnitrobenzene, paranitroacetophenone, p-nitrophenyl methyl ketone, 1-4-nitrophenyl ethan-1-one, ethanone, 1-4-nitrophenyl, pnap
PubChem CID 7487
ChEBI CHEBI:28735
IUPAC Name 1-(4-nitrophenyl)ethanone
SMILES CC(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4'-Nitroacetophenone
Punto di fusione 77°C to 81°C
Punti di ebollizione 201°C to 202°C
Punto d'infiammabilità 149°C (300°F)
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 50 g
Beilstein 607777
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 165.15
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4'-Nitroacetophenone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitroacetophenone