Learn More
4-Nitroaniline, 99%
Codice prodotto. 10523871 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic Bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
Codice prodotto. 10523871
Marca: Thermo Scientific Acros 128375000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 100-01-6 | C6H6N2O2 | 138.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 100-01-6
Formula molecolare C6H6N2O2
Molecular Weight (g/mol) 138.13
Numero MDL MFCD00007858
InChI Key TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
IUPAC Name 4-nitroaniline
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Especificaciones
Materiale o nome chimico 4-Nitroaniline
Punto di fusione 146.0°C to 151.0°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 332.0°C
Punto d'infiammabilità 199°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4NH2
Quantità 500 g
Beilstein 12,711
Indice di Merck 15,667
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.8g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether,benzene and methanol,1 g soluble in 25 mL alcohol,1 g soluble in 30 mL ether
Peso formulazione 138.13
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder, Crystals or Flakes
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • 4-Nitroaniline
Palabra de advertencia
  • Pericolo
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicaciones de peligro
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consejos de prudencia
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
RUO – Research Use Only
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado