Learn More
4-Nitroaniline, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10538250 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Imballaggio:
Glass Jar
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10538250 100 g Glass Jar 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10538250 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore N/2600/48
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 100-01-6
Punto di fusione 146°C
Colore Yellow
pH . 7
Punti di ebollizione 332°C
Imballaggio Glass Jar
Formula molecolare C6H6N2O2
Numero MDL MFCD00007858
Quantità 100 g
Sinonimo p-nitroaniline, p-nitraniline, 4-nitrobenzenamine, p-aminonitrobenzene, 4-nitraniline, benzenamine, 4-nitro, p-nitrophenylamine, 1-amino-4-nitrobenzene, aniline, p-nitro, developer p
InChI Key TYMLOMAKGOJONV-UHFFFAOYSA-N
SMILES NC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC Name 4-nitroaniline
Molecular Weight (g/mol) 138.13
PubChem CID 7475
ChEBI CHEBI:17064
Peso formulazione 138.13g/mol
Pressione del vapore 1mmHg 142
Forma fisica Solid