Learn More
4-Nitroaniline, TRC
Codice prodotto. 30472356
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30472356 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30472356 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4917705G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroaniline
CAS 100-01-6
Formula molecolare C6 H6 N2 O2
Quantità 5 g
Sinonimo Benzenamine, 4-nitro-, Aniline, p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzenamine, 1-Amino-4-nitrobenzene, 4-Amino-1-nitrobenzene, 4-Aminonitrobenzene, 4-Nitro-1-aminobenzene, 4-Nitroaniline, 4-Nitrophenylamine, Azoamine Red Zh, C.I. 37035, C.I. Azoic Diazo Component 37, C.I. Developer 17, Developer P, Devol Red GG, Fast Red 2G Base, Fast Red Base 2J, Fast Red Base GG, Fast Red GG Base, Fast Red MP Base, Fast Red P Base, NSC 9797, Naphtoelan Red GG Base, Nitrazol CF extra, PNA, Red 2G Base, Shinnippon Fast Red GG Base, p-Aminonitrobenze, p-Aminonitrobenzene, p-Nitraniline, p-Nitroaniline, p-Nitrophenylamine
InChI Formula InChI=1S/C6H6N2O2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H,7H2
SMILES Nc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-nitroaniline
Molecular Weight (g/mol) 138.12
Peso formulazione 138.0429