Learn More
4-Nitroanisole, 97%
Codice prodotto. 11499436
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11499436 1000 g 1000g
11409446 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11499436 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A19152.0B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-17-4 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-17-4
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007327
InChI Key BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
PubChem CID 7485
ChEBI CHEBI:1911
IUPAC Name 1-methoxy-4-nitrobenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroanisole
Punto di fusione 50°C to 54°C
Densità 1.233
Punti di ebollizione 260°C
Punto d'infiammabilità 130°C (266°F)
Quantità 1000 g
Numero UN UN3458
Beilstein 1865361
Indice di Merck 14,6585
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 97%