Learn More
4-Nitroanisole, 99+%
Codice prodotto. 10041540 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10041540 250 g Bottiglia in vetro 250g
10745021 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10041540 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 147022500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-09-2026
Add to basket
CAS: 100-17-4 | C7H7NO3 | 153.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 100-17-4
Formula molecolare C7H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 153.14
Numero MDL MFCD00007327
InChI Key BNUHAJGCKIQFGE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitroanisole, p-nitroanisole, 4-methoxynitrobenzene, p-methoxynitrobenzene, benzene, 1-methoxy-4-nitro, nitroanisole, p-nitroanisol, anisole, p-nitro, 4-nitrophenyl methyl ether, unii-g989z7wolh
PubChem CID 7485
ChEBI CHEBI:1911
IUPAC Name 1-methoxy-4-nitrobenzene
SMILES COC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Nitroanisole
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 51.0°C to 53.0°C
Colore Brown to Green
Densità 1.2300g/mL
Punti di ebollizione 260.0°C
Punto d'infiammabilità 130°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4OCH3
Quantità 250 g
Beilstein 06, 230
Indice di Merck 15, 6671
Gravità specifica 1.23
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.468g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol and ether
Peso formulazione 153.14
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystals
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 4-Nitroanisole
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Hazard Statement
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Precautionary Statement