Learn More
4-Nitrobenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11444773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11444773 100 g 100g
11434773 25 g 25g
11454773 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11444773 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11655.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
4-Nitrobenzaldehyde is used in the preparation of homoallylic alcohols. It is also involved in the development and evaluation of a series of tripeptide organocatalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Nitrobenzaldehyde is used in the preparation of homoallylic alcohols. It is also involved in the development and evaluation of a series of tripeptide organocatalysts.
Solubility
Soluble in water, ethanol, benzene, glacial acetic acid. Slightly soluble in ether.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents, strong bases and strong reducing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 555-16-8
Formula molecolare C7H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 151.12
Numero MDL MFCD00007346
InChI Key BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
PubChem CID 541
ChEBI CHEBI:66926
IUPAC Name 4-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 104°C to 106°C
Quantità 100 g
Beilstein 386796
Sensibilità Air Sensitive
Indice di Merck 14,6587
Informazioni di solubilità Soluble in water,ethanol,benzene,glacial acetic acid. Slightly soluble in ether.
Peso formulazione 151.12
Percent Purity 99%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrobenzaldehyde