Learn More
4-Nitrobenzaldehyde, 99%
Codice prodotto. 11954801 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11954801 500 g Plastic bottle 500g
10255630 25 g Plastic bottle 25g
10736581 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11954801 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 156995000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 555-16-8 | C7H5NO3 | 151.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 555-16-8
Formula molecolare C7H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 151.12
Numero MDL MFCD00007346
InChI Key BXRFQSNOROATLV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrobenzaldehyde, benzaldehyde, 4-nitro, p-formylnitrobenzene, benzaldehyde, p-nitro, 4-nitrobenzaldehydde, 4-nitro-benzaldehyde, 4-formylnitrobenzene, p-nitro benzaldehyde, 4-nitro benzaldehyde, ccris 1675
PubChem CID 541
ChEBI CHEBI:66926
IUPAC Name 4-nitrobenzaldehyde
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=O)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzaldehyde
Punto di fusione 105.0°C to 106.0°C
Colore Yellow to Brown
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Plastic bottle
Formula lineare O2NC6H4CHO
Quantità 500 g
Beilstein 07,256
Indice di Merck 14,6587
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in glacial acetic acid,soluble in alcohol and benzene,slightly soluble in ether
Peso formulazione 151.12
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrobenzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.