Learn More
4-Nitrobenzaldehyde, Mikromol™
Codice prodotto. 17930526
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
Dimensione della confezione:
25mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17930526 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17930526 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1255.060025
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Nitrobenzaldehyde
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Nomi componenti o analita 4-Nitrobenzaldehyde
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C7 H5 N O3
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo 4-Nitrobenzaldehyde, Chloramphenicol Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name 4-nitrobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 151.12
Quantità 25 mg
Peso formulazione 151.0269 g/mol