Learn More
4-Nitrobenzaldehyde, TRC
Codice prodotto. 30478431
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30478431 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30478431 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN492130100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzaldehyde
CAS 555-16-8
Formula molecolare C7 H5 N O3
Quantità 100 g
Sinonimo 4-Nitrobenzaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C7H5NO3/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-5H
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(C=O)cc1
IUPAC Name 4-nitrobenzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 151.12
Peso formulazione 151.0269