Learn More
4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate, TRC
Codice prodotto. 30476402
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30476402 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30476402 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49353010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzenediazonium Tetrafluoroborate
CAS 456-27-9
Formula molecolare C6 H4 N3 O2 . B F4
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C6H4N3O2.BF4/c7-8-5-1-3-6(4-2-5)9(10)11;2-1(3,4)5/h1-4H;/q+1;-1
SMILES [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)[N+]#N.F[B-](F)(F)F
IUPAC Name 4-nitrobenzenediazonium;tetrafluoroborate
Molecular Weight (g/mol) 236.92
Peso formulazione 237.0333