Learn More
4-Nitrobenzenesulfonamide, 97%
Codice prodotto. 11419256
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11419256 25 g 25g
11409256 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11419256 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A18101.14
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-02-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 6325-93-5 | C6H6N2O4S | 202.18 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6325-93-5
Formula molecolare C6H6N2O4S
Molecular Weight (g/mol) 202.18
Numero MDL MFCD00007937
InChI Key QWKKYJLAUWFPDB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzenesulfonamide, 4-nitro, p-nitrobenzenesulfonamide, 4-nitrobenzolesulfamide, p-nitrophenylsulfonamide, 4-nitrobenzenesulphonamide, benzenesulfonamide, p-nitro, 4-nitro-benzenesulfonamide, unii-tuf52o8y8b, tuf52o8y8b, 4-nitrobenzene-1-sulfonamide
PubChem CID 22784
IUPAC Name 4-nitrobenzenesulfonamide
SMILES NS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzenesulfonamide
Punto di fusione 178°C to 181°C
Quantità 25 g
Peso formulazione 202.19
Percent Purity 97%