Learn More
4-Nitrobenzenesulfonic acid hydrate, 98%
Codice prodotto. 10741062 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10741062 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10741062 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415820250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 138-42-1 | C6H5NO5S | 203.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzenesulfonic acid hydrate
Nota nome pract., 85%
CAS 138-42-1
CAS min. % 80.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 105.0°C to 112.0°C
Colore Beige to Orange-Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C6H5NO5S
Formula lineare SO3HC6H4NO2
Numero MDL MFCD09037353
Quantità 25 g
Sinonimo 4-nitrobenzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, 4-nitro, p-nitrobenzenesulfonic acid, 4-nitrobenzenesulfonate, p-nitrophenylsulfonic acid, 4-nitrobenzenesulphonic acid, 4-nitro-benzenesulfonic acid, benzenesulfonic acid, p-nitro, ccris 3132, acmc-1bvgi
InChI Key SPXOTSHWBDUUMT-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(=O)(=O)C1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
IUPAC Name 4-nitrobenzene-1-sulfonic acid
Molecular Weight (g/mol) 203.17
PubChem CID 8740
Peso formulazione 203.18
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrobenzenesulfonic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.