Learn More
4-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 95%
Codice prodotto. 10238083 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10238083 5 g Bottiglia in vetro 5g
10791442 25 g Bottiglia in vetro 25g
10290031 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10238083 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 415850050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 98-74-8 | C6H4ClNO4S | 221.61 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 98-74-8
Formula molecolare C6H4ClNO4S
Molecular Weight (g/mol) 221.61
Numero MDL MFCD00007445
InChI Key JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzenesulfonylchloride, 4-nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, benzenesulfonyl chloride, 4-nitro, 4-nitrobenzenesulphonyl chloride, 4-nitrophenylsulfonyl chloride, p-nitrophenylsulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulfonic acid chloride, p-nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-nitrobenzenesulphonylchloride, 4-nitro-benzenesulfonyl chloride
PubChem CID 7404
IUPAC Name 4-nitrobenzenesulfonyl chloride
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)S(Cl)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride
Nota nome 95%
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 75°C to 80°C
Colore Yellow to Brown
Punti di ebollizione 143°C to 144°C (2.0 hPa)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare SO2ClC6H4NO2
Quantità 5 g
Beilstein 11, 72
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
Peso formulazione 221.62
Percent Purity 95%
Forma fisica Powder