Learn More
4-Nitrobenzenesulfonyl Chloride, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Nitrobenzenesulfonyl Chloride |
| CAS | 98-74-8 |
| Formula molecolare | C6 H4 Cl N O4 S |
| Quantità | 5 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(=O)(=O)Cl |
| IUPAC Name | 4-nitrobenzenesulfonyl chloride |
| Molecular Weight (g/mol) | 221.62 |
| Peso formulazione | 220.955 |