Learn More
4-Nitrobenzoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Nitrobenzoic acid |
| CAS | 62-23-7 |
| Formula molecolare | C7 H5 N O4 |
| Quantità | 250 g |
| Sinonimo | 4-Nitrobenzoic acid, Benzoic acid','p-nitro- (8CI), 4-Nitrobenzoic acid, NSC 7707, Nitrodracylic acid, p-Carboxynitrobenzene, p-Nitrobenzenecarboxylic acid, p-Nitrobenzoic acid |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H5NO4/c9-7(10)5-1-3-6(4-2-5)8(11)12/h1-4H,(H,9,10) |
| SMILES | OC(=O)c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 4-nitrobenzoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 167.12 |
| Peso formulazione | 167.0219 |