Learn More
4-Nitrobenzonitrile, 97%
Codice prodotto. 13448338 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13448338 100 g Bottiglia in vetro 100g
10677092 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13448338 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128481000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-09-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 619-72-7 | C7H4N2O2 | 148.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 619-72-7
Formula molecolare C7H4N2O2
Molecular Weight (g/mol) 148.12
Numero MDL MFCD00007279
InChI Key NKJIFDNZPGLLSH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo benzonitrile, 4-nitro, 4-cyanonitrobenzene, p-nitrobenzonitrile, p-cyanonitrobenzene, benzonitrile, p-nitro, 4-nitrobenzenecarbonitrile, 1-nitro-4-cyanobenzene, 4-nitro-benzonitrile, ccris 2328, 4-nitrobenzonitril
PubChem CID 12090
IUPAC Name 4-nitrobenzonitrile
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(C=C1)C#N
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzonitrile
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 144.0°C to 149.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4CN
Quantità 100 g
Beilstein 09,397
Informazioni di solubilità Solubility in water: sparingly soluble
Peso formulazione 148.12
Percent Purity 97%
Forma fisica Fine Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrobenzonitrile
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H300-Letale se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.