Learn More
4-Nitrobenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 11302777
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11302777 5 g 5g
11392767 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11302777 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15766.06
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 402-54-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-54-0
Formula molecolare C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.109
Numero MDL MFCD00007358
InChI Key XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
PubChem CID 9821
IUPAC Name 1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzotrifluoride
Punto di fusione 38°C to 42°C
Punti di ebollizione 81°C to 83°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Odore Characteristic
Quantità 5 g
Numero UN UN3431
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 98%