Learn More
4-Nitrobenzotrifluoride, 98%
Codice prodotto. 11392767
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11392767 1 g 1g
11302777 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11392767 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L15766.03
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 402-54-0 | C7H4F3NO2 | 191.109 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 402-54-0
Formula molecolare C7H4F3NO2
Molecular Weight (g/mol) 191.109
Numero MDL MFCD00007358
InChI Key XKYLCLMYQDFGKO-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzotrifluoride, 1-nitro-4-trifluoromethyl benzene, p-nitrobenzotrifluoride, benzene, 1-nitro-4-trifluoromethyl, 4-nitro-alpha,alpha,alpha-trifluorotoluene, 4-trifluoromethyl nitrobenzene, 4-nitro-a,a,a-trifluorotoluene, p-nitro-trifluoromethylphenol, p-trifluoromethylnitrobenzene, 4-nitro-.alpha.,.alpha.,.alpha.-trifluorotoluene
PubChem CID 9821
IUPAC Name 1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
SMILES C1=CC(=CC=C1C(F)(F)F)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzotrifluoride
Punto di fusione 38°C to 42°C
Punti di ebollizione 81°C to 83°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 88°C (190°F)
Odore Characteristic
Quantità 1 g
Numero UN UN3431
Peso formulazione 191.11
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrobenzotrifluoride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 2
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H330-Letale se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrobenzotrifluoride