Learn More
4-Nitrobenzyl bromide, 99%
Codice prodotto. 11934581 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11934581 500 g 500g
10081390 25 g 25g
10366530 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11934581 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128535000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-11-8 | C7H6BrNO2 | 216.03 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-11-8
Formula molecolare C7H6BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 216.03
Numero MDL MFCD00007373
InChI Key VOLRSQPSJGXRNJ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzyl bromide, 1-bromomethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl bromide, nitrobenzyl bromide, alpha-bromo-4-nitrotoluene, benzene, 1-bromomethyl-4-nitro, p-bromomethyl nitrobenzene, 4-bromomethyl nitrobenzene, alpha-bromo-p-nitrotoluene, 4-nitrobenzylbromide
PubChem CID 66011
ChEBI CHEBI:62822
IUPAC Name 1-(bromomethyl)-4-nitrobenzene
SMILES [O-][N+](=O)C1=CC=C(CBr)C=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzyl bromide
Punto di fusione 98.0°C to 100.0°C
Colore Yellow to Beige
Punto d'infiammabilità >100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare O2NC6H4CH2Br
Quantità 500 g
Beilstein 05,334
Fieser 01,736; 08,36
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in dmf,isopropyl acetate and acetone
Peso formulazione 216.03
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrobenzyl bromide
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.