Learn More
4-Nitrobenzyl chloride, 99%
Codice prodotto. 10606372 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10606372 10 g Bottiglia in vetro 10g
10071940 100 g Bottiglia in vetro 100g
13438398 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10606372 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161090100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 100-14-1 | C7H6ClNO2 | 171.58 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-14-1
Formula molecolare C7H6ClNO2
Molecular Weight (g/mol) 171.58
Numero MDL MFCD00007374
InChI Key KGCNHWXDPDPSBV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzyl chloride, 1-chloromethyl-4-nitrobenzene, p-nitrobenzyl chloride, alpha-chloro-4-nitrotoluene, 4-nitrobenzylchloride, benzene, 1-chloromethyl-4-nitro, alpha-chloro-p-nitrotoluene, p-chloromethyl nitrobenzene, 4-chloromethyl nitrobenzene, unii-3bld9lvt3x
PubChem CID 7482
ChEBI CHEBI:87406
IUPAC Name 1-(chloromethyl)-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CCl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzyl chloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 71.0°C to 74.0°C
Colore Yellow
Punti di ebollizione 112.0°C (0.6 mmHg)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4CH2Cl
Quantità 10 g
Beilstein 05,329
Fieser 01,736
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,ether,aceton and benzene
Peso formulazione 171.58
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Needles or Powder