Learn More
4-Nitrobenzyl chloroformate, 95%
Codice prodotto. 10454902 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
10454902 5 g 5g
10710135 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10454902 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 376040050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 4457-32-3 | C8H6ClNO4 | 215.59 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 4457-32-3
Formula molecolare C8H6ClNO4
Molecular Weight (g/mol) 215.59
Numero MDL MFCD00007375
InChI Key MHSGOABISYIYKP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrobenzyl carbonochloridate, carbonochloridic acid, 4-nitrophenyl methyl ester, 4-nitrobenzyl chlorocarbonate, p-nitrobenzyl chloroformate, 4-nitrocarbobenzoxychloride, 4-nitrophenyl methyl chloroformate, p-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, 4-nitrobenzyloxycarbonyl chloride, chloroformic acid p-nitrobenzyl ester
PubChem CID 78205
IUPAC Name (4-nitrophenyl)methyl carbonochloridate
SMILES C1=CC(=CC=C1COC(=O)Cl)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrobenzyl chloroformate
Punto di fusione 32°C
Punto d'infiammabilità 113°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (ex Cl) (Argentometry)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare ClCO2CH2C6H4NO2
Indice di rifrazione 1.5520 to 1.556
Quantità 5 g
Peso formulazione 215.59
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrobenzyl chloroformate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.