Learn More
4-Nitrocatechol, 97%
Codice prodotto. 10429440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
10 g
50 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
50g
5g
Codice prodotto. 10429440
Marca: Thermo Scientific Acros 128600100
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3316-09-4 | C6H5NO4 | 155.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3316-09-4
Formula molecolare C6H5NO4
Molecular Weight (g/mol) 155.11
Numero MDL MFCD00007242
InChI Key XJNPNXSISMKQEX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrocatechol, 4-nitropyrocatechol, 1,2-dihydroxy-4-nitrobenzene, 4-nitro-1,2-benzenediol, 3,4-dihydroxy-1-nitrobenzene, unii-sw60ng75en, sw60ng75en, 1,2-benzenediol, 4-nitro, nitrocatechol mix of isomers, 4nc
PubChem CID 3505109
ChEBI CHEBI:16318
IUPAC Name 4-nitrobenzene-1,2-diol
SMILES C1=CC(=C(C=C1[N+](=O)[O-])O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrocatechol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 173°C to 177°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 10 g
Beilstein 06, 788
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in ethanol,acetone
Peso formulazione 155.11
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrocatechol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.