Learn More
4-Nitrocatechol Sulfate Dipotassium Salt, TRC
Codice prodotto. 30483073
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
250mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483073 500 mg -
30473245 250 mg 250mg
30482388 100 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30483073 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN493753500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14528-64-4
Formula molecolare C6H3K2NO7S
Molecular Weight (g/mol) 311.35
Sinonimo Dipotassium 2-hydroxy-5-nitrophenyl Sulfate, Dipotassium Nitrocatechol Sulfate, N493753
IUPAC Name dipotassium;(5-nitro-2-oxidophenyl) sulfate
SMILES [K+].[K+].[O-]c1ccc(cc1OS(=O)(=O)[O-])[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrocatechol Sulfate Dipotassium Salt
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO7S.2K/c8-5-2-1-4(7(9)10)3-6(5)14-15(11,12)13;;/h1-3,8H,(H,11,12,13);;/q;2*+1/p-2
Peso formulazione 310.8904
Percent Purity >95%