Learn More
4-Nitrocinnamaldehyde, predominantly trans, 98%
Codice prodotto. 11410353
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
50 g
Dimensione della confezione:
25g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11410353 5 g 5g
11420353 25 g 25g
11364689 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11410353 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A11467.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 1734-79-8 | C9H7NO3 | 177.159 g/mol
Doebner-Miller reaction the 4- nitrocinnamaldehyde and 2-methylaniline in concentrated HC1 give the corresponding 8-methyl-2-phenylquinoline (3: R = 4'-N02) directly. The asymmetric Friedel-Crafts-type alkylation in aqueous media reaction of 4-Nitrocinnamaldehydr with N-methyl indole using trifluoroacetic acid (TFA) salt of the PEG-PS-supported prolyl peptide having the polyleucine tether as a catalyst. 4-Nitrocinnamaldehyde has been used in the preparation of 2, 2?-[(E)-3-(4-nitrophenyl) prop-2-ene-1,1-diyl] bis(3-hydroxy-5, 5-dimethylcyclohex-2-en-1-one).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Doebner-Miller reaction the 4- nitrocinnamaldehyde and 2-methylaniline in concentrated HC1 give the corresponding 8-methyl-2-phenylquinoline (3: R = 4′-N02) directly. The asymmetric Friedel-Crafts-type alkylation in aqueous media reaction of 4-Nitrocinnamaldehydr with N-methyl indole using trifluoroacetic acid (TFA) salt of the PEG-PS-supported prolyl peptide having the polyleucine tether as a catalyst. 4-Nitrocinnamaldehyde has been used in the preparation of 2, 2′-[(E)-3-(4-nitrophenyl) prop-2-ene-1,1-diyl] bis(3-hydroxy-5, 5-dimethylcyclohex-2-en-1-one).
Solubility
Insoluble in water.
Notes
Air Sensitive. Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Store away from strong oxidizing agents, air.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1734-79-8
Formula molecolare C9H7NO3
Molecular Weight (g/mol) 177.159
Numero MDL MFCD00007379
InChI Key ALGQVMMYDWQDEC-OWOJBTEDSA-N
Sinonimo 4-nitrocinnamaldehyde, 3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, p-nitrocinnamaldehyde, 2-propenal, 3-4-nitrophenyl, cinnamaldehyde, p-nitro, trans-4-nitrocinnamaldehyde, e-3-4-nitrophenyl acrylaldehyde, 3-4-nitrophenyl-2-propenal, unii-48r8lam7yx, 2e-3-4-nitrophenyl prop-2-enal
PubChem CID 5354135
IUPAC Name (E)-3-(4-nitrophenyl)prop-2-enal
SMILES C1=CC(=CC=C1C=CC=O)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrocinnamaldehyde
Nota nome predominantly trans
Punto di fusione 138°C to 142°C
Odore Characteristic
Quantità 5 g
Beilstein 1565424
Sensibilità Air Sensitive
Informazioni di solubilità Insoluble in water.
Peso formulazione 177.16
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrocinnamaldehyde, predominantly trans
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: 4-Nitrocinnamaldehyde