Learn More
4-Nitrofluorobenzene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Fluoronitrobenzene |
| CAS | 350-46-9 |
| Formula molecolare | C6 H4 F N O2 |
| Quantità | 25 g |
| Sinonimo | 1-Fluoro-4-nitrobenzene, 1-Nitro-4-fluorobenzene, 4-Fluoro-1-nitrobenzene, 4-Fluoronitrobenzene, 4-Nitro-1-fluorobenzene, 4-Nitrofluorobenzene, 4-Nitrophenyl fluoride, NSC 10281, Para-fluoronitrobenzene, p-Fluoronitrobenzene, p-Nitrofluorobenzene |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H4FNO2/c7-5-1-3-6(4-2-5)8(9)10/h1-4H |
| SMILES | [O-][N+](=O)c1ccc(F)cc1 |
| IUPAC Name | 1-fluoro-4-nitrobenzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 141.1 |
| Peso formulazione | 141.0226 |