Learn More
4-Nitroguaiacol, 97%
Codice prodotto. 10023640 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10023640 5 g Bottiglia in vetro 5g
10463015 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10023640 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 310370050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
CAS: 3251-56-7 | C7H7NO4 | 169.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3251-56-7
Formula molecolare C7H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 169.14
Numero MDL MFCD00012143
InChI Key IZLVFLOBTPURLP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitroguaiacol, phenol, 2-methoxy-4-nitro, guaiacol, 4-nitro, 2-hydroxy-5-nitroanisole, 3-nitro-6-hydroxyanisole, 4-hydroxy-3-methoxynitrobenzene, phenol, o-methoxy-p-nitro, o-methoxy-p-nitrophenol, 2-methoxy-4-nitro-phenol, 4-nitrogualacol
PubChem CID 76738
ChEBI CHEBI:81050
IUPAC Name 2-methoxy-4-nitrophenol
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)[N+](=O)[O-])O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroguaiacol
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 99.0°C to 104.0°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H3(OCH3)OH
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble in water
Peso formulazione 169.14
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder