Learn More
4-Nitroguaiacol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Nitroguaiacol |
| CAS | 3251-56-7 |
| Formula molecolare | C7 H7 N O4 |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | Guaiacol','4-nitro- (6CI), 2-Methoxy-4-nitrophenol, 3-Methoxy-4-hydroxynitrobenzene, 3-Nitro-6-hydroxyanisole, 4-Hydroxy-3-methoxynitrobenzene, 4-Nitro-2-methoxyphenol, 4-Nitroguaiacol, NSC 26149, Phenol','2-methoxy-4-nitro- |
| InChI Formula | InChI=1S/C7H7NO4/c1-12-7-4-5(8(10)11)2-3-6(7)9/h2-4,9H,1H3 |
| SMILES | COc1cc(ccc1O)[N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 2-methoxy-4-nitrophenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 169.13 |
| Peso formulazione | 169.0375 |