Learn More
4-Nitroimidazole, 97%
Codice prodotto. 11439693
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11439693 100 g 100g
11419693 5 g 5g
11429693 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11439693 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A12458.22
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3034-38-6
Formula molecolare C3H3N3O2
Molecular Weight (g/mol) 113.08
Numero MDL MFCD00005196
InChI Key VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitroimidazole, 4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-nitro, 5-nitroimidazole, 4 5-nitroimidazole, imidazole, 4-nitro, 1h-imidazole, 5-nitro, unii-y8u32az5o7, 5 4-nitroimidazole, 4-nitro-3h-imidazole
PubChem CID 18208
ChEBI CHEBI:64635
IUPAC Name 5-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroimidazole
Punto di fusione ∼303°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità >200°C (392°F)
Quantità 100 g
Beilstein 2815
Peso formulazione 113.08
Percent Purity 97%