Learn More
4-Nitroimidazole, 98%
Codice prodotto. 10387430 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10387430 25 g Plastic bottle 25g
10367480 100 g Plastic bottle 100g
10666354 500 g Plastic bottle 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10387430 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 161600250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 3034-38-6 | C3H3N3O2 | 113.08 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3034-38-6
Formula molecolare C3H3N3O2
Molecular Weight (g/mol) 113.08
Numero MDL MFCD00005196
InChI Key VYDWQPKRHOGLPA-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitroimidazole, 4-nitro-1h-imidazole, 1h-imidazole, 4-nitro, 5-nitroimidazole, 4 5-nitroimidazole, imidazole, 4-nitro, 1h-imidazole, 5-nitro, unii-y8u32az5o7, 5 4-nitroimidazole, 4-nitro-3h-imidazole
PubChem CID 18208
ChEBI CHEBI:64635
IUPAC Name 5-nitro-1H-imidazole
SMILES [O-][N+](=O)C1=CN=CN1
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroimidazole
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 303.0°C
Colore White to Yellow
Punto d'infiammabilità >200°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 25 g
Beilstein 23, 50
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble in water. Other solubilities: soluble in dilute acids,soluble in most common organic solvents
Peso formulazione 113.08
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitroimidazole
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.