Learn More
4-Nitroimidazole, LoGiCal
Codice prodotto. 30461287
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30461287 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30461287 Fornitore LoGiCal N. del fornitore LGCFOR0012.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroimidazole
CAS 3034-38-6
Nomi componenti o analita 4-Nitroimidazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H3 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 9001
Sinonimo Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359, Metronidazole Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
Tipo di soluzione Neat
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
IUPAC Name 4-nitro-1H-imidazole
Industry Type Clinical Testing
Molecular Weight (g/mol) 113.07
Quantità 10 mg
Peso formulazione 113.0225 g/mol