Learn More
4-Nitroimidazole, Mikromol
Codice prodotto. 17993086
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17993086 100 mg 100mg
30461689 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 17993086 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0012.05
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Discover Mikromol- your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
4-Nitroimidazole
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitroimidazole
CAS 3034-38-6
Nomi componenti o analita 4-Nitroimidazole
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C3 H3 N3 O2
Certificazione/Conformità ISO 17025
Sinonimo Metronidazole Imp. B (EP), 5-Nitro-1H-imidazole, 4-Nitro-1H-imidazole, 4(or 5)-Nitroimidazole, 1H-4-Nitroimidazole, 1H-5-Nitroimidazole, 4(5)-Nitroimidazole, 4-Nitroimidazole, 5-Nitroimidazole, NSC 50359, Metronidazole Impurity B
InChI Formula InChI=1S/C3H3N3O2/c7-6(8)3-1-4-2-5-3/h1-2H,(H,4,5)
SMILES [O-][N+](=O)c1c[nH]cn1
IUPAC Name 4-nitro-1H-imidazole
Molecular Weight (g/mol) 113.07
Quantità 100 mg
Peso formulazione 113.0225 g/mol