Learn More
4-Nitrophenethyl alcohol, 99%
Codice prodotto. 15515056 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Dimensione della confezione:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15515056 50 g 50g
15505056 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15515056 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 179610500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 100-27-6 | C8H9NO3 | 167.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-27-6
Formula molecolare C8H9NO3
Molecular Weight (g/mol) 167.16
InChI Key IKMXRUOZUUKSON-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethanol, 4-nitrobenzeneethanol, 2-p-nitrophenyl ethanol, benzeneethanol, 4-nitro, p-nitrophenethyl alcohol, 2-4-nitrophenyl ethan-1-ol, phenethyl alcohol, p-nitro, ccris 6079, 4-nitrophenethylalcohol
PubChem CID 7494
IUPAC Name 2-(4-nitrophenyl)ethanol
SMILES C1=CC(=CC=C1CCO)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenethyl alcohol
Punto di fusione 56.0°C to 57.0°C
Punti di ebollizione 148.0°C to 149.0°C (2.0 Torr)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Formula lineare O2NC6H4CH2CH2OH
Quantità 50 g
Beilstein 06,II,238
Peso formulazione 167.16
Percent Purity 99%