Learn More
4-Nitrophenethyl bromide, 98%
Codice prodotto. 10755991 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10755991 5 g Bottiglia in vetro 5g
10541401 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10755991 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 151620050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 5339-26-4 | C8H8BrNO2 | 230.06 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5339-26-4
Formula molecolare C8H8BrNO2
Molecular Weight (g/mol) 230.06
Numero MDL MFCD00007386
InChI Key NTURQZFFJDCTMZ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophenethyl bromide, 1-2-bromoethyl-4-nitrobenzene, benzene, 1-2-bromoethyl-4-nitro, 4-nitrophenethylbromide, p-nitrophenethyl bromide, 2-4-nitrophenyl ethyl bromide, 4-2-bromoethyl nitrobenzene, 4-nitrophenylethyl bromide, .beta.-p-nitrophenyl ethyl bromide, phenethylbromide4nitro
PubChem CID 79266
IUPAC Name 1-(2-bromoethyl)-4-nitrobenzene
SMILES C1=CC(=CC=C1CCBr)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenethyl bromide
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 67°C to 70°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare O2NC6H4CH2CH2Br
Quantità 5 g
Peso formulazione 230.06
Percent Purity 98%
Forma fisica Adhering Crystals or Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrophenethyl bromide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.