Learn More
4-Nitrophenol-15N, TRC
Codice prodotto. 30469525
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30469525 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30469525 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN496947100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenol-15N
CAS 103427-15-2
Formula molecolare C6H515NO3
Quantità 100 mg
Sinonimo p-Nitrophenol-15N, 1-Hydroxy-4-nitrobenzene-15N, 4-Hydroxy-1-nitrobenzene-15N, 4-Hydroxynitrobenzene-15N, NSC 1317-15N, Niphen-15N, p-Hydroxynitrobenzene-15N, p-Nitrophenol-15N
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i7+1
SMILES Oc1ccc(cc1)[15N+](=O)[O-]
IUPAC Name 4-[oxido(oxo)azaniumyl]phenol
Molecular Weight (g/mol) 140.1
Peso formulazione 140.024