Learn More
4-Nitrophenol-15N, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Nitrophenol-15N |
| CAS | 103427-15-2 |
| Formula molecolare | C6H515NO3 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | p-Nitrophenol-15N, 1-Hydroxy-4-nitrobenzene-15N, 4-Hydroxy-1-nitrobenzene-15N, 4-Hydroxynitrobenzene-15N, NSC 1317-15N, Niphen-15N, p-Hydroxynitrobenzene-15N, p-Nitrophenol-15N |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H/i7+1 |
| SMILES | Oc1ccc(cc1)[15N+](=O)[O-] |
| IUPAC Name | 4-[oxido(oxo)azaniumyl]phenol |
| Molecular Weight (g/mol) | 140.1 |
| Peso formulazione | 140.024 |