Learn More
4-Nitrophenol, ≥99.5%, Solstice
Codice prodotto. 15696940 Sfoglia Tutto Honeywell Fluka Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15696940 500 g Glass bottle 500g
15686940 25 g Glass bottle 25g
15676940 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15696940 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 73560500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 100-02-7
Formula molecolare C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Numero MDL MFCD00007331
InChI Key BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC Name 4-nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenol
Punto di fusione 116°C
Punti di ebollizione 279°C
Formula lineare O2NC6H4OH
Numero UN UN1663
Beilstein 1281877
Informazioni di solubilità 14.8g/L at 25°C
Peso formulazione 139.11g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Imballaggio Glass bottle
Pressione del vapore 0.6mmHg (120°C)
Densità 1.479g/cm3
Colore Yellow
pH 4.4
Quantità 500 g
Forma fisica Crystalline