Learn More
4-Nitrophenol, 99%
Codice prodotto. 11466967
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1000 g
5000 g
Dimensione della confezione:
1000g
250g
5000g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11466967 250 g 250g
11456967 1000 g 1000g
11476967 5000 g 5000g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11466967 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A14376.30
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 100-02-7 | C6H5NO3 | 139.11 g/mol
4-Nitrophenol is used as a precursor to prepare phenetidine, acetophenetidne and pH indicator. Its carboxylate ester derivatives are involved as an active component for the construction of amide moieties in peptide synthesis. It is used as an intermediate in the synthesis of paracetamol and N-acetyl-p-aminophenol dyestuffs.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
4-Nitrophenol is used as a precursor to prepare phenetidine, acetophenetidne and pH indicator. Its carboxylate ester derivatives are involved as an active component for the construction of amide moieties in peptide synthesis. It is used as an intermediate in the synthesis of paracetamol and N-acetyl-p-aminophenol dyestuffs.
Solubility
Freely soluble in alcohol, chloroform, ether. Freely soluble in acetone. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents and strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-02-7
Formula molecolare C6H5NO3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Numero MDL MFCD00007331
InChI Key BTJIUGUIPKRLHP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrophenol, phenol, 4-nitro, paranitrophenol, niphen, 4-hydroxynitrobenzene, p-hydroxynitrobenzene, phenol, p-nitro, mononitrophenol, paranitrofenol, paranitrofenolo
PubChem CID 980
ChEBI CHEBI:16836
IUPAC Name 4-nitrophenol
SMILES OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenol
Punto di fusione 110°C to 115°C
Densità 1.48
Punti di ebollizione 279°C (decomposition)
Punto d'infiammabilità 169°C (336°F)
Quantità 250 g
Numero UN UN1663
Beilstein 1281877
Sensibilità Light sensitive
Indice di Merck 14,6621
Informazioni di solubilità Freely soluble in alcohol,chloroform,ether; Freely soluble in acetone; Slightly soluble in water.
Peso formulazione 139.11
Percent Purity 99%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrophenol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: p-Nitrophenol