Learn More
4-Nitrophenol Sodium Salt Dihydrate, TRC
Codice prodotto. 30138763
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
2.5 g
Dimensione della confezione:
1g
2.50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30138763 2.5 g 2.50g
30011525 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30138763 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN5044482.5G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 66924-59-2
Formula molecolare C6H4NNaO3 . 2(H2O)
Molecular Weight (g/mol) 161.09
Sinonimo Sodium p-Nitrophenolate Dihydrate, 4-Nitro-phenol Sodium Salt Dihydrate
IUPAC Name sodium;4-nitrophenolate;dihydrate
SMILES O.O.[Na+].[O-]c1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenol Sodium Salt Dihydrate
Quantità 2.5 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO3.Na.2H2O/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;;/h1-4,8H;;2*1H2/q;+1;;/p-1
Peso formulazione 197.03