Learn More
4-Nitrophenol, TRC
Codice prodotto. 30135387
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30135387 100 g 100g
18001920 10 g 10g
18013020 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30135387 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN496945100G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100-02-7
Formula molecolare C6 H5 N O3
Molecular Weight (g/mol) 139.11
Sinonimo 4-Nitrophenol, Paracetamol Imp. F (EP), Phenol, 4-nitro- (9CI, ACI), 4-Nitrophenol (ACI), Phenol, p-nitro- (8CI), 1-Hydroxy-4-nitrobenzene, 4-Hydroxy-1-nitrobenzene, 4-Hydroxynitrobenzene, Niphen, NSC 1317, p-Hydroxynitrobenzene, p-Nitrophenol
IUPAC Name 4-nitrophenol
SMILES Oc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenol
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 100 g
InChI Formula InChI=1S/C6H5NO3/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4,8H
Peso formulazione 139.0269
Percent Purity >95%