Learn More
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11946011 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11946011
Marca: Thermo Scientific Acros 440070250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 80149-80-0
Formula molecolare C12H17NO5Si
Molecular Weight (g/mol) 283.36
Numero MDL MFCD00042930
InChI Key ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl carbonate, teoc-onp, 2-trimethylsilyl ethyl p-nitrophenyl carbonate, teoc-onp;4-nitrophenyl-2-trimethylsilyl ethyl carbonate, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilylethyl carbonate, 2-trimethylsilyl ethyl 4-nitrophenyl carbonate, 4-2-trimethylsilyl ethoxycarbonyloxy nitrobenzene, carbonic acid, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl ester, ambotzrl-8204
PubChem CID 3086116
IUPAC Name (4-nitrophenyl) 2-trimethylsilylethyl carbonate
SMILES C[Si](C)(C)CCOC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethylecarbonate
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 35°C to 40°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 25 g
Peso formulazione 283.36
Percent Purity ≥94.0%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.