Learn More
4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4258884
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
80149-80-0
C12H17NO5Si
283.36
MFCD00042930
ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl carbonate, teoc-onp, 2-trimethylsilyl ethyl p-nitrophenyl carbonate, teoc-onp;4-nitrophenyl-2-trimethylsilyl ethyl carbonate, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilylethyl carbonate, 2-trimethylsilyl ethyl 4-nitrophenyl carbonate, 4-2-trimethylsilyl ethoxycarbonyloxy nitrobenzene, carbonic acid, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl ester, ambotzrl-8204
3086116
(4-nitrophenyl) 2-trimethylsilylethyl carbonate
C[Si](C)(C)CCOC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
80149-80-0
C12H17NO5Si
283.36
MFCD00042930
ZAQWGGKIMQIVGM-UHFFFAOYSA-N
4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl carbonate, teoc-onp, 2-trimethylsilyl ethyl p-nitrophenyl carbonate, teoc-onp;4-nitrophenyl-2-trimethylsilyl ethyl carbonate, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilylethyl carbonate, 2-trimethylsilyl ethyl 4-nitrophenyl carbonate, 4-2-trimethylsilyl ethoxycarbonyloxy nitrobenzene, carbonic acid, 4-nitrophenyl 2-trimethylsilyl ethyl ester, ambotzrl-8204
3086116
(4-nitrophenyl) 2-trimethylsilylethyl carbonate
C[Si](C)(C)CCOC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 38°C to 39°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Quantità 5 g
Peso formulazione 283.36
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Nitrophenyl 2-(trimethylsilyl)ethyl carbonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.