Learn More
4-Nitrophenyl acetate, 97%
Codice prodotto. 10773275 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10773275 5 g Bottiglia in vetro 5g
10113660 25 g Plastic bottle 25g
10386720 100 g Plastic bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10773275 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 128750050
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 830-03-5 | C8H7NO4 | 181.15 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 830-03-5
Formula molecolare C8H7NO4
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Numero MDL MFCD00007326
InChI Key QAUUDNIGJSLPSX-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrophenyl acetate, p-acetoxynitrobenzene, acetic acid, 4-nitrophenyl ester, p-nitrophenol acetate, acetic acid p-nitrophenyl ester, acetic acid, p-nitrophenyl ester, p-nitrophenyl acetate van, 4-nitrophenyl acetate, unii-i902j0qh9s, acetic acid 4-nitrophenyl ester
PubChem CID 13243
ChEBI CHEBI:82635
SMILES CC(=O)OC1=CC=C(C=C1)[N+]([O-])=O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl acetate
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 76.0°C to 79.0°C
Colore Green
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3CO2C6H4NO2
Quantità 5 g
Beilstein 06, 233
Fieser 02,297
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble
IUPAC Name (4-nitrophenyl) acetate
Peso formulazione 181.15
Percent Purity 97%
Forma fisica Powder