Learn More
(4-Nitrophenyl)acetic Acid, TRC
Codice prodotto. 30483094
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483094 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30483094 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN49702550G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico (4-Nitrophenyl)acetic Acid
CAS 104-03-0
Formula molecolare C8H7NO4
Quantità 50 g
Sinonimo 4-Nitrobenzeneacetic acid, (p-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(4-Nitrophenyl)acetic acid, 2-(p-Nitrophenyl)acetic acid, NSC 5398, p-Nitro-α-toluic acid
SMILES OC(=O)Cc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name 2-(4-nitrophenyl)acetic acid
Molecular Weight (g/mol) 181.15
Peso formulazione 181.0375