Learn More
4-Nitrophenyl b-D-Galactofuranoside, TRC
Codice prodotto. 30470297
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30470297 25 mg -
30469145 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30470297 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN50357025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 100645-45-2
Formula molecolare C12 H15 N O8
Molecular Weight (g/mol) 301.25
Sinonimo β-D-Galactofuranoside, 4-nitrophenyl, 4-Nitrophenyl β-D-galactofuranoside, p-Nitrophenyl β-D-galactofuranoside
IUPAC Name (2S,3R,4R,5S)-2-[(1R)-1,2-dihydroxyethyl]-5-(4-nitrophenoxy)oxolane-3,4-diol
SMILES OC[C@@H](O)[C@@H]1O[C@@H](Oc2ccc(cc2)[N+](=O)[O-])[C@H](O)[C@H]1O
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl beta-D-Galactofuranoside
Quantità 25 mg
InChI Formula InChI=1S/C12H15NO8/c14-5-8(15)11-9(16)10(17)12(21-11)20-7-3-1-6(2-4-7)13(18)19/h1-4,8-12,14-17H,5H2/t8-,9-,10-,11+,12-/m1/s1
Peso formulazione 301.0798