Learn More
4-Nitrophenyl benzoate, 97%
Codice prodotto. 11342867
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
Codice prodotto. 11342867
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L16024.14
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 959-22-8 | C13H9NO4 | 243.218 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 959-22-8
Formula molecolare C13H9NO4
Molecular Weight (g/mol) 243.218
Numero MDL MFCD00135494
InChI Key GMKZBFFLCONHDE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo p-nitrophenyl benzoate, benzoic acid, 4-nitrophenyl ester, benzoic acid, p-nitrophenyl ester, 4-nitrophenyl benzoate, phenol, p-nitro-, benzoate, benzoic acid 4-nitrophenyl ester, benzoic acid,4-nitrophenyl ester
PubChem CID 70396
IUPAC Name (4-nitrophenyl) benzoate
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)OC2=CC=C(C=C2)[N+](=O)[O-]
Specifica
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl benzoate
Punto di fusione 142°C to 144°C
Quantità 25 g
Beilstein 2054709
Peso formulazione 243.22
Percent Purity 97%