Learn More
4-Nitrophenyl-beta-D-Glucopyranoside
Codice prodotto. 15855178 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15855178 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15855178 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore J19594.06
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 2492-87-7 | C12H15NO8 | 301.251 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Materiale o nome chimico 4-Nitrophenyl-beta-D-Glucopyranoside
CAS 2492-87-7
Punto di fusione 166°C to 167°C
Imballaggio Plastic bottle
Formula molecolare C12H15NO8
Numero MDL MFCD00006593
Quantità 5 g
Beilstein 92211
Sinonimo 4-nitrophenyl-beta-d-glucopyranoside, pnpg, 4-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, 1-o-p-nitrophenyl-d-glucose, 4-nitrophenyl beta-d-glucoside, p-nitrophenyl beta-d-glucopyranoside, p-nitrophenyl beta-d-glucoside, glucoside, p-nitrophenyl, p-nitrophenyl-beta-glucoside, p-nitrophenyl beta-glucoside
InChI Key IFBHRQDFSNCLOZ-RMPHRYRLSA-N
SMILES C1=CC(=CC=C1[N+](=O)[O-])OC2C(C(C(C(O2)CO)O)O)O
IUPAC Name (2 R,3 S,4 S,5 R,6 S)-2-(hydroxymethyl)-6-(4-nitrophenoxy)oxane-3,4,5-triol
Molecular Weight (g/mol) 301.251
PubChem CID 92930
Peso formulazione 301.25
Forma fisica Crystalline Powder